Tlačiť
4-Methoxycinnamic acid ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H60144.14 H60144.22
H60144.14EA 82.23 EUR
H60144.14 H60144.22
4-Methoxycinnamic acid ≥99%
4-Methoxycinnamic acid
Purity: 99%
CAS No.: 830-09-1
Molecular Formula: C10H10O3
Formula Weight: 178.18
Melting Point: 170-173°
MDL No.: MFCD00004398
Vzorec: C₁₀H₁₀O₃
Teplota tavenia: 170…173 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004398
Číslo CAS: 830-09-1
EINECS: 212-594-0