Tlačiť
Penicillin V potassium salt 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
455230250 455230050
ACRO455230250EA 155.23 EUR
ACRO455230250 ACRO455230050
Penicillin V potassium salt 99%
Penicillin V potassium salt
Vzorec: C₁₆H₁₇KN₂O₅S
Teplota tavenia: 197…202 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00051771
Číslo CAS: 132-98-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation +220° to +235° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O)