Tlačiť
6-tert-Butyl-2,4-xylenol 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-(tert-Butyl)-4,6-dimethylphenol
462570100 462570500
ACRO462570100EA 66.99 EUR
ACRO462570100 ACRO462570500
6-tert-Butyl-2,4-xylenol 97%
6-tert-Butyl-2,4-xylenol
Vzorec: C₁₂H₁₈O
Teplota varu: 249 °C
Teplota tavenia: 22…23 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002234
Číslo CAS: 1879-09-0
OSN: 2811
ADR: 6.1,I
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %