Tlačiť
Trimethyl citrate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Citric acid trimethyl ester
462250050 462250250
ACRO462250050EA 51.74 EUR
ACRO462250050 ACRO462250250
Trimethyl citrate
Trimethyl citrate
Vzorec: C₉H₁₄O₇
Teplota varu: 176 °C (16 mmHg)
Teplota tavenia: 75…78 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00025889
Číslo CAS: 1587-20-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 75 to 82 °C
GC ≥97.5 %