Tlačiť
Fludrocortisone acetate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
462090010 462090050
ACRO462090010EA 190.27 EUR
ACRO462090010 ACRO462090050
Fludrocortisone acetate
Fludrocortisone acetate
Vzorec: C₂₃H₃₁FO₆
Teplota tavenia: 224…226 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00864160
Číslo CAS: 514-36-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (105°C)
Solubility (5 % in acetone) Clear colorless to light yellow
HPLC ≥96.0 %