Tlačiť
Xylometazoline hydrochloride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-(4-(tert-Butyl)-2,6-dimethylbenzyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrochloride, 2-(4-tert-Butyl-2,6-dimethylbenzyl)-2-imidazoline Hydrochloride
461990050 461990250
ACRO461990050EA 153.63 EUR
ACRO461990050 ACRO461990250
Xylometazoline hydrochloride 98%
Xylometazoline hydrochloride
Vzorec: C₁₆H₂₄N₂
Mw: 280.84 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00238707
Číslo CAS: 1218-35-5
OSN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (105°C, 4 h)
Solubility (5 % in water) Clear colorless to light yellow
Titration with HClO4 99 to 101 % (dry substance)