Tlačiť
Triclabendazole 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 6-Chloro-5-(2,3-dichlorophenoxy)-2-(methylthio)-1H-benzo[d]imidazole, 5-Chloro-6-(2,3-dichlorophenoxy)-2-(methylthio)benzimidazole, 6-Chloro-5-(2,3-dichlorophenoxy)-2-(methylthio)benzimidazole
461960010 461960050
ACRO461960010EA 107.5 EUR
ACRO461960010 ACRO461960050
Triclabendazole 98%
Triclabendazole
Vzorec: C₁₄H₉Cl₃N₂OS
Teplota tavenia: 175…176 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00864519
Číslo CAS: 68786-66-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Crystallinje powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 175 to 180 °C
Loss on drying ≤1 % (1 g, 105 °C, 6 h)
HPLC ≥97.5 %