Tlačiť
Sarpogrelate hydrochloride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Sarpogrelate HCl, 4-((1-(Dimethylamino)-3-(2-(3-methoxyphenethyl)phenoxy)propan-2-yl)oxy)-4-oxobutanoic acid hydrochloride
461910010 461912500
ACRO461910010EA 570.8 EUR
ACRO461910010 ACRO461912500
Sarpogrelate hydrochloride 98%
Sarpogrelate hydrochloride
Vzorec: C₂₄H₃₁NO₆·HCl
Teplota tavenia: 145…148 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00887582
Číslo CAS: 135159-51-2
OSN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 146 to 152 °C
Water ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %