Tlačiť
Desvenlafaxine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-(2-(Dimethylamino)-1-(1-hydroxycyclohexyl)-ethyl)phenol, O-Desmethylvenlafaxine, 4-[2-(Dimethylamino)-1-(1-hydroxycyclohexyl)ethyl]phenol, Desvenlafaxine
461570010 461570050
ACRO461570010EA 75.81 EUR
ACRO461570010 ACRO461570050
Desvenlafaxine 97%
Desvenlafaxine
Vzorec: C₁₆H₂₅NO₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00871934
Číslo CAS: 93413-62-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %