Tlačiť
Irinotecan hydrochloride trihydrate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: CPT-11
461540010 461542500
ACRO461540010EA 938.23 EUR
ACRO461540010 ACRO461542500
Irinotecan hydrochloride trihydrate
Irinotecan hydrochloride trihydrate
Vzorec: C₃₃H₃₈N₄O₆·HCl·3H₂O
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD01765731
Číslo CAS: 136572-09-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 7 to 9 %
HPLC ≥96.0 %