Tlačiť
Proguanil hydrochloride 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Chlorguanide, 1-(4-Chlorophenyl)-5-isopropylbiguanide hydrochloride
461430250 461431000
ACRO461430250EA 95.87 EUR
ACRO461430250 ACRO461431000
Proguanil hydrochloride 97%
Proguanil hydrochloride
Vzorec: C₁₁H₁₆ClN₅·HCl
Teplota tavenia: 245…250 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD01732193
Číslo CAS: 637-32-1
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105°C)
HPLC ≥96.0 %