Tlačiť
Ethosuximide
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Ethyl-2-methylsuccinimide, 3-Ethyl-3-methylpyrrolidine-2,5-dione
461400050 461400250 461401000
ACRO461400050EA 56.96 EUR
ACRO461400050 ACRO461400250 ACRO461401000
Ethosuximide
Ethosuximide
Vzorec: C₇H₁₁NO₂
Teplota varu: 134 °C (5 mmHg)
Teplota tavenia: 47…50 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00072123
Číslo CAS: 77-67-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 52 °C
Water ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %