Tlačiť
Mannose triflate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: (2S,3S,4S,5R,6R)-6-(Acetoxymethyl)-3-(((trifluoromethyl)sulphonyl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-2,4,5-triyl triacetate, 1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-O-(trifluoromethanesulphonyl)-β-D-mannopyranose, TATM
461340010 461341000
ACRO461340010EA 529.48 EUR
ACRO461340010 ACRO461341000
Mannose triflate 98%
Mannose triflate
Vzorec: C₁₅H₁₉F₃O₁₂S
Mw: 480.36 g/mol
Teplota tavenia: 118…122 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00012353
Číslo CAS: 92051-23-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 118 to 122 °C
Solubility Clear colorless to slightly yellow
HPLC ≥97.5 % (ELSD)
Specific optical rotation -12° to -19° (20 °C, 589 nm) (1 % in CH3CN)