Tlačiť
Tenofovir disoproxil fumarate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: (R)-(((((1-(6-Amino-9H-purin-9-yl)propan-2-yl)oxy)methyl)phosphoryl)bis(oxy))bis(methylene) diisopropyl dicarbonate fumarate
461250010 461250050 461250250
ACRO461250010EA 52.15 EUR
ACRO461250010 ACRO461250050 ACRO461250250
Tenofovir disoproxil fumarate 98%
Tenofovir disoproxil fumarate
Vzorec: C₁₉H₃₀N₅O₁₀P·C₄H₄O₄
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD08141829
Číslo CAS: 202138-50-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 %
HPLC ≥97.5 %
Fumaric acid 17.5 to 19