Tlačiť
Pyridostigmine bromide 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
461190010 461190050 461190250
ACRO461190010EA 83.03 EUR
ACRO461190010 ACRO461190050 ACRO461190250
Pyridostigmine bromide 98%
Pyridostigmine bromide
Vzorec: C₉H₁₃BrN₂O₂
Teplota tavenia: 154 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00079283
Číslo CAS: 101-26-8
OSN: 2811
ADR: 6.1,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 153 to 157 °C
Loss on drying ≤2 % (1 g, 105 °C)
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 % (on dry substance)