Tlačiť
Procarbazine hydrochloride
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
461180010 461182500
ACRO461180010EA 672.68 EUR
ACRO461180010 ACRO461182500
Procarbazine hydrochloride
Procarbazine hydrochloride
Vzorec: C₁₂H₁₉N₃O·HCl
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00072082
Číslo CAS: 366-70-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 %
HPLC ≥97.5 %