Tlačiť
Ondansetron hydrochloride dihydrate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
461160010 461160050
ACRO461160010EA 85.84 EUR
ACRO461160010 ACRO461160050
Ondansetron hydrochloride dihydrate 98%
Ondansetron hydrochloride dihydrate
Vzorec: C₁₈H₁₉N₃O·HCl·₂H₂O
Teplota tavenia: 178 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00374371
Číslo CAS: 103639-04-9
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 176 to 180 °C
Water ≤10.5 %
HPLC ≥97.5 %