Tlačiť
Medroxyprogesterone acetate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 17alpha-Hydroxy-6alpha-methyl-4-pregnene-3,20-dione 17-Acetate, Medroxyprogesterone 17-Acetate, 17alpha-Acetoxy-6alpha-methylprogesterone
461120010 461120050
ACRO461120010EA 82.23 EUR
ACRO461120010 ACRO461120050
Medroxyprogesterone acetate 97%
Medroxyprogesterone acetate
Vzorec: C₂₄H₃₄O₄
Teplota tavenia: 206…208 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00010483
Číslo CAS: 71-58-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 203 to 209 °C
Loss on drying ≤1 %
HPLC ≥96.0 %