Tlačiť
Gliclazide
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: N-((Hexahydrocyclopenta[c]pyrrol-2(1H)-yl)carbamoyl)-4-methylbenzenesulphonamide, 1-(Hexahydrocyclopenta[c]pyrrol-2(1H)-yl)-3-[(4-methylphenyl)sulphonyl]urea, 1-[3-Azabicyclo[3.3.0]oct-3-yl]-3-p-toluenesulphonylurea
461070010 461070050
ACRO461070010EA 60.57 EUR
ACRO461070010 ACRO461070050
Gliclazide
Gliclazide
Vzorec: C₁₅H₂₁N₃O₃S
Teplota tavenia: 163…169 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00409893
Číslo CAS: 21187-98-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 163 to 169 °C
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105 °C)
HPLC ≥98.5 %