Tlačiť
(S)-(+)-Clopidogrel sulphate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Methyl (S)-2-(2-chlorophenyl)-2-(6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-5(4H)-yl)acetate sulphate, (S)-(+)-Clopidogrel hydrogensulphate, Methyl (S)-(+)-2-(2-Chlorophenyl)-2-[6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyridin-5-yl]acetate sulphate
461030010 461030050
ACRO461030010EA 137.99 EUR
ACRO461030010 ACRO461030050
(S)-(+)-Clopidogrel sulphate 98%
(S)-(+)-Clopidogrel sulphate
Vzorec: C₁₆H₁₆ClNO₂S
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00876395
Číslo CAS: 120202-66-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +54° to +58° (20°C, 589 nm) (1 % in Methanol)