Tlačiť
Benzbromarone 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
460900010 460900050
ACRO460900010EA 48.54 EUR
ACRO460900010 ACRO460900050
Benzbromarone 98%
Benzbromarone
Vzorec: C₁₇H₁₂Br₂O₃
Teplota tavenia: 152 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00078962
Číslo CAS: 3562-84-3
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150 to 154 °C
Loss on drying ≤0.5 %
GC ≥97.5 %