Tlačiť
Lamotrigine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 6-(2,3-Dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5-diamine, 3,5-Diamino-6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazine
460850010 460850050
ACRO460850010EA 80.11 EUR
ACRO460850010 ACRO460850050
Lamotrigine 98%
Lamotrigine
Vzorec: C₉H₇Cl₂N₅
Mw: 256.09 g/mol
Teplota tavenia: 218 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00865333
Číslo CAS: 84057-84-1
OSN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 216 to 220 °C
Loss on drying ≤0.5 % (105 °C, 3 h)
HPLC ≥97.5 %