Tlačiť
Azaperone
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4'-Fluoro-4-[4-(2-pyridyl)-1-piperazinyl]butyrophenone, 1-(4-Fluorophenyl)-4-(4-(2-pyridinyl)-1-piperazinyl)-1-butanone
460830010 460830050 460830250
ACRO460830010EA 131.97 EUR
ACRO460830010 ACRO460830050 ACRO460830250
Azaperone
Azaperone
Vzorec: C₁₉H₂₂FN₃₀
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00866692
Číslo CAS: 1649-18-9
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 92 to 95 °C
Loss on drying ≤0.5 % (60 °C, 4 h) (vacuum)
Titration with HClO4 99 to 101 %