Tetracaine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
4-(Butylamino)benzoic Acid 2-(Dimethylamino)ethyl Ester, 2-(Dimethylamino)ethyl 4-(Butylamino)benzoate
460820050
460820250
460821000
ACRO460820050EA
59.77
EUR
ACRO460820050
ACRO460820250
ACRO460821000
Tetracaine 98%
Tetracaine
Vzorec:
C₁₅H₂₄N₂O₂ Mw: 264.37 g/mol Teplota tavenia: 43 °C Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00053787 Číslo CAS: 94-24-6 OSN: 2811 ADR: 6.1 III |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White to light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 41 to 46 °C |
Titration with HClO4 | 97.5 to 102 % (on dried substance) |