Tlačiť
5-Hydroxy-4-octanone 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 5-Hydroxyoctan-4-one, 5-Hydroxy-4-octanone
460760050 460760250
ACRO460760050EA 103.75 EUR
ACRO460760050 ACRO460760250
5-Hydroxy-4-octanone 97%
5-Hydroxy-4-octanone
Vzorec: C₈H₁₆O₂
Mw: 144.21
Teplota varu: 80…86 °C (12 mmHg)
Teplota tavenia: 2
Teplota vzplanutia: 71 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00021928
Číslo CAS: 496-77-5
Merck Index: 13,01595
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %