2,4-Dichloroquinazoline 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
460730050
460730250
ACRO460730050EA
60.48
EUR
ACRO460730050
ACRO460730250
2,4-Dichloroquinazoline 98%
2,4-Dichloroquinazoline
Vzorec:
C₈H₄Cl₂N₂ Mw: 199.04 g/mol Teplota tavenia: 115…121 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00091950 Číslo CAS: 607-68-1 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White to yellow to light brown Powder or crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 116 to 123 °C |
GC | ≥97.5 % |