Tlačiť
Artemether
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
ACRO460700250EA 216.44 EUR
ACRO460700250 ACRO460700050
Artemether
Artemether
Vzorec: C₁₆H₂₆O₅
Teplota tavenia: 86…89 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00866205
Číslo CAS: 71963-77-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 90 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥97.0 %
Specific optical rotation +166° to +175° (20 °C, 589 nm) (1 % in ethanol)