Tlačiť
Atracurium besylate (mixture of isomers) 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
461470010 461470050
ACRO461470010EA 125.95 EUR
ACRO461470010 ACRO461470050
Atracurium besylate (mixture of isomers) 96%
Atracurium besylate (mixture of isomers)
Vzorec: C₆₅H₈₂N₂O₁₈S₂
Teplota tavenia: 90 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00797403
Číslo CAS: 64228-81-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellowish-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤5 %
HPLC ≥95.0 % (mix of isomers)