Tlačiť
Chlorthalidone 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 2-Chloro-5(1-hydroxy-3-oxo-1-isoindolinyl)benzenesulphonamide, Chlortalidone
460932500 460930010
ACRO460932500EA 232.73 EUR
ACRO460932500 ACRO460930010
Chlorthalidone 98%
Chlorthalidone
Vzorec: C₁₄H₁₁ClN₂O₄S
Mw: 338.77 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00036257
Číslo CAS: 77-36-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105°C)
HPLC ≥97.5 %