Tlačiť
Linezolid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Zyvox, (S)-N-((3-(3-fluoro-4-morpholinophenyl)-2-oxooxazolidin-5-yl)methyl)acetamide
460590010 460592500
ACRO460590010EA 489.77 EUR
ACRO460590010 ACRO460592500
Linezolid 98%
Linezolid
Vzorec: C₁₆H₂₀FN₃O₄
Teplota tavenia: 181…183 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00937825
Číslo CAS: 165800-03-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %