Tlačiť
4-Chloro-1-butene 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Chlorobut-1-ene
460160010 460160050
ACRO460160010EA 69.39 EUR
ACRO460160010 ACRO460160050
4-Chloro-1-butene 98%
4-Chloro-1-butene
Vzorec: C₄H₇Cl
Hustota: 0,921 g/cm³
Teplota vzplanutia: –8 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00039386
Číslo CAS: 927-73-1
OSN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4220 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %