Tlačiť
Suxamethonium chloride 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Succinylcholine chloride
460110050 460110250 460111000
ACRO460110050EA 35.14 EUR
ACRO460110050 ACRO460110250 ACRO460111000
Suxamethonium chloride 96%
Suxamethonium chloride
Vzorec: C₁₄H₃₀Cl₂N₂O₄
Teplota tavenia: 160…162 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00038725
Číslo CAS: 71-27-2
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 166 °C
Titration Argentometric ≥95 % (on dry substance)
Water ≤10 %