Tlačiť
Efaproxiral sodium 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Sodium 2-(4-(2-((3,5-dimethylphenyl)amino)-2-oxoethyl)phenoxy)-2-methylpropanoate
460100010 460102500
ACRO460100010EA 474.26 EUR
ACRO460100010 ACRO460102500
Efaproxiral sodium 98%
Efaproxiral sodium
Vzorec: C₂₀H₂₂NNaO₄
Mw: 363.39 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02093864
Číslo CAS: 170787-99-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤13 %
HPLC ≥97.5 %