Tlačiť
Hexyl nicotinate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Nicotinic Acid Hexyl Ester
460090050 460090250
ACRO460090050EA 44.93 EUR
ACRO460090050 ACRO460090250
Hexyl nicotinate 98%
Hexyl nicotinate
Vzorec: C₁₂H₁₇NO₂
Teplota varu: 329 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,02 g/cm³
Teplota vzplanutia: 128 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00023587
Číslo CAS: 23597-82-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4890 to 1.4910 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥97.5 %