Tlačiť
4-Chloro-1H-pyrazole 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
459920050 459920250
ACRO459920050EA 82.63 EUR
ACRO459920050 ACRO459920250
4-Chloro-1H-pyrazole 98%
4-Chloro-1H-pyrazole
Vzorec: C₃H₃ClN₂
Teplota tavenia: 71…73 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00159634
Číslo CAS: 15878-00-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to brown Powder or crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %