Tlačiť
2-Chloro-3-methoxybenzoic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Chloro-m-anisic acid
459900010 459900050
ACRO459900010EA 93.06 EUR
ACRO459900010 ACRO459900050
2-Chloro-3-methoxybenzoic acid 97%
2-Chloro-3-methoxybenzoic acid
Vzorec: C₈H₇ClO₃
Teplota tavenia: 161…165 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07784399
Číslo CAS: 33234-36-5
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder or crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 165 °C
HPLC ≥96.0 %