Tlačiť
2-(Hydroxymethyl)indole 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (Indole-2-yl)methanol, 2-Indolmethanol, Indole-2-methanol, Indole-2-carbinol, 1H-Indole-2-methanol, (1H-Indol-2-yl)methanol, 2-Indolcarbinol
459810010 459810050
ACRO459810010EA 75.01 EUR
ACRO459810010 ACRO459810050
2-(Hydroxymethyl)indole 96%
2-(Hydroxymethyl)indole
Vzorec: C₉H₉NO
Teplota tavenia: 72…78 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00030195
Číslo CAS: 24621-70-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow to tan Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 72 to 78 °C
Water ≤1 %
GC ≥95.0 %