Tlačiť
Cyproterone acetate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
459540010 459542500
ACRO459540010EA 349.78 EUR
ACRO459540010 ACRO459542500
Cyproterone acetate 98%
Cyproterone acetate
Vzorec: C₂₄H₂₉ClO₄
Teplota tavenia: 207…215 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00864671
Číslo CAS: 427-51-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 208 to 215 °C
Loss on drying ≤0.5 % (80 °C)
HPLC ≥97.5 %
Residue after ign. (sulfated) ≤0.1 %