Tlačiť
Gatifloxacin 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-Cyclopropyl-6-fluoro-8-methoxy-7-(3-methylpiperazin-1-yl)-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
460230010 460230050 460230250
ACRO460230010EA 63.38 EUR
ACRO460230010 ACRO460230050 ACRO460230250
Gatifloxacin 98%
Gatifloxacin
Vzorec: C₁₉H₂₂FN₃O₄
Teplota tavenia: 185…187 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00895399
Číslo CAS: 112811-59-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying 4 % to 8 %
HPLC ≥97.5 %