Tlačiť
1-(3-sulphopropyl)pyridinium hydroxide inner salt 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: NDSB 201, 3-(1-Pyridinio)propanesulphonate, 3-(Pyridin-1-ium-1-yl)propane-1-sulphonate
459670500 459672500
ACRO459670500EA 71.7 EUR
ACRO459670500 ACRO459672500
1-(3-sulphopropyl)pyridinium hydroxide inner salt 99%
1-(3-sulphopropyl)pyridinium hydroxide inner salt
Vzorec: C₈H₁₁NO₃S
Mw: 201.24 g/mol
Teplota tavenia: 275 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064468
Číslo CAS: 15471-17-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
Solubility (10% in water) Clear solution
HPLC ≥98.5 %