Tlačiť
5-Chloropyrimidine 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
459660010 459660050
ACRO459660010EA 129.96 EUR
ACRO459660010 ACRO459660050
5-Chloropyrimidine 95%
5-Chloropyrimidine
Vzorec: C4H3ClN2
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03840717
Číslo CAS: 17180-94-8
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2.5 %
GC ≥94 %