Tlačiť
Mycophenolate mofetil 98%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
ACRO459370250EA 406.27 EUR
ACRO459370250 ACRO459370050 ACRO459370010
Mycophenolate mofetil 98%
Mycophenolate mofetil
Vzorec: C₂₃H₃₁NO₇
Mw: 433,50 g/mol
Teplota tavenia: 95…96 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00867568
Číslo CAS: 128794-94-5
OSN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 94 to 98 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %
Residue after ign. (sulfated) ≤0.1 %