L-Lysine methyl ester dihydrochloride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
H-Lys-OMe·2HCl, H-Lys-OMe.2HCl
459270050
459270250
459271000
ACRO459270050EA
40.46
EUR
ACRO459270050
ACRO459270250
ACRO459271000
L-Lysine methyl ester dihydrochloride 98%
L-Lysine methyl ester dihydrochloride
Vzorec:
C₇H₁₆N₂O₂ Mw: 233.13 g/mol Teplota tavenia: 200 °C Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00039067 Číslo CAS: 26348-70-9 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Specific optical rotation | +21° to +25° (20°C, 589 nm) (1% in MeOH) |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |