Tlačiť
Ertapenem sodium salt 85%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Ertapenem sodium, Sodium (4R,5S,6S)-3-(((3S,5S)-5-((3-carboxyphenyl)carbamoyl)pyrrolidin-3-yl)thio)-6-((R)-1-hydroxyethyl)-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylate
460640010 460642500
ACRO460640010EA 0 EUR
ACRO460640010 ACRO460642500
Ertapenem sodium salt 85%
Ertapenem sodium salt
Vzorec: C₂₂H₂₄N₃NaO₇S
Mw: 497.498 g/mol
Teplota tavenia: 230…234 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD09475566
Číslo CAS: 153773-82-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying 15 % to 19 %
HPLC ≥80 %