Tlačiť
N-Octyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-8, SB-8) 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-(N,N-Dimethyloctylammonio)propanesulphonate inner salt
459700050 459700250
ACRO459700050EA 121.37 EUR
ACRO459700050 ACRO459700250
N-Octyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-8, SB-8) 98%
N-Octyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-8, SB-8)
Vzorec: C₁₃H₂₉NO₃S
Teplota tavenia: 217 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00036912
Číslo CAS: 15178-76-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 %
Solubility (10% in water) Clear solution
HPLC ≥97.5 %