Tlačiť
Mycophenolic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
459380050 459380250 459380010
ACRO459380050EA 121.14 EUR
ACRO459380050 ACRO459380250 ACRO459380010
Mycophenolic acid 98%
Mycophenolic acid
Vzorec: C₁₇H₂₀O₆
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00036814
Číslo CAS: 24280-93-1
OSN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 139 to 145 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %