Tlačiť
Methyl-4-fluorobenzoate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Methyl 4-fluorobenzoate, 4-Fluorobenzoic acid emthyl ester
459240250 459241000
ACRO459240250EA 83.72 EUR
ACRO459240250 ACRO459241000
Methyl-4-fluorobenzoate 98%
Methyl-4-fluorobenzoate
Vzorec: C₈H₇FO₂
Mw: 154.14
Teplota varu: 90…92 °C (27hPa)
Hustota: 1.192 g/cm³
Teplota vzplanutia: 78 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00017959
Číslo CAS: 403-33-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4930 to 1.4950 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %