Tlačiť
4-Iodo-1-tritylimidazole 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Iodo-1-trityl-1H-imidazole
459200010 459200050
ACRO459200010EA 79.82 EUR
ACRO459200010 ACRO459200050
4-Iodo-1-tritylimidazole 98%
4-Iodo-1-tritylimidazole
Vzorec: C₂₂H₁₇IN₂
Teplota tavenia: 223…227,5 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD02179542
Číslo CAS: 96797-15-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 222 to 229 °C
HPLC ≥97.5 %