Tlačiť
jodmetan 99% stabilised
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Methyl iodide
459010025 459011000 459015000
ACRO459010025EA 947.05 EUR
ACRO459010025 ACRO459011000 ACRO459015000
jodmetan 99% stabilised
jodmetan
Vzorec: CH₃I
Mw: 141.94
Teplota varu: 42.5 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –66 °C
Hustota: 2.28 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001073
Číslo CAS: 74-88-4
OSN: 2644
ADR: 6.1 I
Merck Index: 12,06161
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5290 to 1.5310 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer Copper