Tlačiť
Aluminium potassium sulphate, anhydrous, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Aluminium potassium bis(sulphate)
458990010 458990025
ACRO458990010EA 85.32 EUR
ACRO458990010 ACRO458990025
Aluminium potassium sulphate, anhydrous, pure
Aluminium potassium sulphate
Vzorec: AlKO₈S₂
Mw: 258.21
Teplota varu: 200 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 92 °C
Hustota: 1.725
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo CAS: 10043-67-1
Merck Index: 12,00373
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder
Titration Complexometric ≥90 %
Loss on drying ≤1 %
Ammonium (NH4) ≤0.3 %
Iron (Fe) ≤0.02 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.003 %